Tisk…
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 11580 CZK
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Vzorec: C₅H₇BF₃O·K
MW: 190,013 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348448
CAS číslo: 1366170-42-4