3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC430268-1G
PC430268-250MG
PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA
2280
CZK
APOSPC430268-1G
APOSPC430268-250MG
APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Vzorec:
C₉H₁₀FN MW: 151,181 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD19443457 CAS číslo: 890129-90-5 |