Tisk…
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430267-250MG PC430267-100MG PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA 4960 CZK
APOSPC430267-250MG APOSPC430267-100MG APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22490569
CAS číslo: 1505944-46-6