Tisk…
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430237-250MG PC430237-1G
APOSPC430237-250MGEA 8100 CZK
APOSPC430237-250MG APOSPC430237-1G
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅F₂NO₃
MW: 223,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27956892
CAS číslo: 1434141-81-7