Tisk…
2,2-Difluoropentanedioic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC430166-1G PC430166-250MG
APOSPC430166-1GEA 21790 CZK
APOSPC430166-1G APOSPC430166-250MG
2,2-Difluoropentanedioic acid
2,2-Difluoropentanedioic acid
Vzorec: C₅H₆F₂O₄
MW: 168,096 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20640982
CAS číslo: 380-86-9