Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethoxy)ethanamine hydrochloride
PC430117-1G PC430117-5G
APOSPC430117-1GEA 7410 CZK
APOSPC430117-1G APOSPC430117-5G
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆F₃NO·ClH
MW: 165,542 g/mol
Bod tání: 189…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08447280
CAS číslo: 886050-51-7