Tisk…
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC430108-250MG PC430108-1G
APOSPC430108-250MGEA 4440 CZK
APOSPC430108-250MG APOSPC430108-1G
2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
2,3-Difluoro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026384
CAS číslo: 1119455-04-7