Tisk…
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-amino-3,5-difluorobenzoicacid
PC430006-1G PC430006-5G PC430006-250MG
APOSPC430006-1GEA 2730 CZK
APOSPC430006-1G APOSPC430006-5G APOSPC430006-250MG
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
4-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,117 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407440
CAS číslo: 500577-99-1