Tisk…
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4281-1G PC4281-5G
APOSPC4281-1GEA 4340 CZK
APOSPC4281-1G APOSPC4281-5G
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(difluoromethyl)-1,3,5-triazine
Vzorec: C₆H₃F₆N₃
Bod varu: 72…73 °C (20 mm Hg)
Bod tání: 31…34 °C
Hustota: 1,5973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059507
CAS číslo: 369-22-2