Tisk…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 3940 CZK
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04638751
CAS číslo: 54090-42-5
UN: 3261
ADR: 8,III