Tisk…
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4272-1G PC4272-250MG
APOSPC4272-1GEA 6880 CZK
APOSPC4272-1G APOSPC4272-250MG
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride 98%
3-Chloro-2-fluorobenzoyl fluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972721
CAS číslo: 85345-74-0
UN: 1759
ADR: 8,III