Tisk…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4270-1G PC4270-5G
APOSPC4270-1GEA 6020 CZK
APOSPC4270-1G APOSPC4270-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile 98%
(3-Chloro-4-fluorophenyl)(oxo)acetonitrile
Vzorec: C₈H₃ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972720
CAS číslo: 80277-45-8