Tisk…
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
PC4267-1G PC4267-250MG
APOSPC4267-1GEA 1080 CZK
APOSPC4267-1G APOSPC4267-250MG
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
Vzorec: C₆H₄F₂IN
MW: 255.004 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059536
CAS číslo: 582319-15-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III