Tisk…
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
PC42590-1G PC42590-5G PC42590-10G
APOSPC42590-1GEA 622 CZK
APOSPC42590-1G APOSPC42590-5G APOSPC42590-10G
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₄BrFN₂
MW: 191,001 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18262185
CAS číslo: 1068976-51-1