Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC42589-1G PC42589-250MG
APOSPC42589-1GEA 16140 CZK
APOSPC42589-1G APOSPC42589-250MG
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
4-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₈H₇F₃N₂
MW: 188,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812114
CAS číslo: 2366994-59-2