Tisk…

3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 9920 CZK
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₂INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368756
CAS číslo: 886762-63-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR