Tisk…
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Difluoro-4-methoxynitrobenzene
PC4242-1G PC4242-5G PC4242-25G
APOSPC4242-1GEA 622 CZK
APOSPC4242-1G APOSPC4242-5G APOSPC4242-25G
2,6-Difluoro-4-nitroanisole 98%
2,6-Difluoro-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
Bod varu: 71 °C (0,6 mm Hg)
Bod tání: 33…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656243
CAS číslo: 392-25-6