Tisk…
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421232-100MG PC421232-250MG
APOSPC421232-100MGEA 2530 CZK
APOSPC421232-100MG APOSPC421232-250MG
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide 98%
N-(3,3-Difluorocyclobutyl)formamide
Vzorec: C₅H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24619684
CAS číslo: 1355328-30-1