Tisk…
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421230-100MG PC421230-250MG
APOSPC421230-100MGEA 14880 CZK
APOSPC421230-100MG APOSPC421230-250MG
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28789151
CAS číslo: 209982-92-3