Tisk…
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421229-10G PC421229-1G PC421229-5G
APOSPC421229-10GEA 36370 CZK
APOSPC421229-10G APOSPC421229-1G APOSPC421229-5G
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 97%
Ethyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226323
CAS číslo: 864293-36-7