Tisk…
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421227-100MG PC421227-250MG
APOSPC421227-100MGEA 24400 CZK
APOSPC421227-100MG APOSPC421227-250MG
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one 98%
7-Fluoro-3-hydroxy-3-phenylindolin-2-one
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO₂
MW: 243.233 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29472335
CAS číslo: 1584139-77-4