Tisk…
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421225-1G PC421225-5G
APOSPC421225-1GEA 4270 CZK
APOSPC421225-1G APOSPC421225-5G
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Fluoro-1H-indazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄FN₃
MW: 161.136 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371570
CAS číslo: 885278-33-1