Tisk…
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421223-1G PC421223-250MG
APOSPC421223-1GEA 28540 CZK
APOSPC421223-1G APOSPC421223-250MG
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29126235
CAS číslo: 1887015-55-5