Tisk…
5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421221-100MG PC421221-1G PC421221-250MG
APOSPC421221-100MGEA 12200 CZK
APOSPC421221-100MG APOSPC421221-1G APOSPC421221-250MG
5,8-Difluoro-2H-chromene 97%
5,8-Difluoro-2H-chromene
Vzorec: C₉H₆F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909897
CAS číslo: 457628-37-4