4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421217-100MG
PC421217-1G
PC421217-250MG
APOSPC421217-100MGEA
12800
CZK
APOSPC421217-100MG
APOSPC421217-1G
APOSPC421217-250MG
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide 95%
4-Cyclopropyl-2-fluoro-6-methylbenzamide
Vzorec:
C₁₁H₁₂FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20726776 CAS číslo: 1242156-52-0 |