Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421214-100MG PC421214-250MG
APOSPC421214-100MGEA 2440 CZK
APOSPC421214-100MG APOSPC421214-250MG
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₇BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28405379
CAS číslo: 1242156-51-9