2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421201-100MG
PC421201-1G
PC421201-250MG
APOSPC421201-100MGEA
6390
CZK
APOSPC421201-100MG
APOSPC421201-1G
APOSPC421201-250MG
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile 98%
2-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₁₂H₈FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09923719 CAS číslo: 3832-87-9 |