2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421200-1G
PC421200-250MG
APOSPC421200-1GEA
10250
CZK
APOSPC421200-1G
APOSPC421200-250MG
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(3-Fluoropyridin-2-yl)acetonitrile
Vzorec:
C₇H₅FN₂ MW: 136.126 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09924179 CAS číslo: 149488-78-8 |