Tisk…
(Z)-3-Chloro-3-(3-fluorophenyl)acrylonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421195-100MG PC421195-1G PC421195-250MG
APOSPC421195-100MGEA 9000 CZK
APOSPC421195-100MG APOSPC421195-1G APOSPC421195-250MG
(Z)-3-Chloro-3-(3-fluorophenyl)acrylonitrile 98%
(Z)-3-Chloro-3-(3-fluorophenyl)acrylonitrile
Vzorec: C₉H₅ClFN
MW: 181,594 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11207883
CAS číslo: 1192875-03-8