Tisk…
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 827 CZK
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₇ClF₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09863590
CAS číslo: 1006376-60-8