Tisk…
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421191-100MG PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA 14090 CZK
APOSPC421191-100MG APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Vzorec: C₁₀H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18642783
CAS číslo: 911825-56-4