(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421190-100MG
PC421190-1G
PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA
10250
CZK
APOSPC421190-100MG
APOSPC421190-1G
APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Vzorec:
C₁₀H₉FO₂ MW: 180,176 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18324916 CAS číslo: 127406-53-5 |