Tisk…
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421188-100MG PC421188-250MG
APOSPC421188-100MGEA 16900 CZK
APOSPC421188-100MG APOSPC421188-250MG
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone 95%
(2-Amino-3-fluorophenyl)(phenyl)methanone
Vzorec: C₁₃H₁₀FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27836815
CAS číslo: 1584139-76-3