Tisk…
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421187-100MG PC421187-250MG
APOSPC421187-100MGEA 19970 CZK
APOSPC421187-100MG APOSPC421187-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198.166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20639702
CAS číslo: 220352-36-3