Tisk…
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421172-1G PC421172-5G PC421172-250MG
APOSPC421172-1GEA 5630 CZK
APOSPC421172-1G APOSPC421172-5G APOSPC421172-250MG
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₃BrF₂N₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11558132
CAS číslo: 956477-67-1