Tisk…
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC421161-1G PC421161-250MG PC421161-5G
APOSPC421161-1GEA 5890 CZK
APOSPC421161-1G APOSPC421161-250MG APOSPC421161-5G
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one 95+%
5-Bromo-1-(difluoromethyl)pyridin-2(1h)-one
Vzorec: C₆H₄BrF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911848
CAS číslo: 832735-61-2