tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421142-1G
PC421142-250MG
APOSPC421142-1GEA
9330
CZK
APOSPC421142-1G
APOSPC421142-250MG
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Vzorec:
C₁₂H₁₂F₂O₃ MW: 242.219 g/mol |
MDL Number:
MFCD11975649 CAS číslo: 467442-12-2 |