Tisk…
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 13460 CZK
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Vzorec: C₇H₇BrFN
MW: 204.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28739689
CAS číslo: 1805421-04-8