Tisk…
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 39680 CZK
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₅O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22580964
CAS číslo: 1417569-62-0