Tisk…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 6650 CZK
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Vzorec: C₆H₃BrF₃N·BrH
Bod tání: 197…209 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19690886
CAS číslo: 1354425-60-7