Tisk…
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421067-10G PC421067-1G PC421067-5G
APOSPC421067-10GEA 56210 CZK
APOSPC421067-10G APOSPC421067-1G APOSPC421067-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluoro-2-methylbenzene
Vzorec: C₈H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14698458
CAS číslo: 1214333-52-4