Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421066-1G PC421066-250MG PC421066-5G
APOSPC421066-1GEA 13990 CZK
APOSPC421066-1G APOSPC421066-250MG APOSPC421066-5G
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid 95%
2-Bromo-6-fluoro-nicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185798
CAS číslo: 1214332-31-6