Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC421056-1G PC421056-250MG
APOSPC421056-1GEA 12040 CZK
APOSPC421056-1G APOSPC421056-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiazole
Vzorec: C₄HBrF₃NS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14702723
CAS číslo: 1209458-80-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III