5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC421042-100MG
PC421042-250MG
APOSPC421042-100MGEA
2530
CZK
APOSPC421042-100MG
APOSPC421042-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrF₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18261445 CAS číslo: 1070892-04-4 |