Tisk…
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC421032-1G PC421032-500MG
APOSPC421032-1GEA 9760 CZK
APOSPC421032-1G APOSPC421032-500MG
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,542 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168453
CAS číslo: 1206980-39-3