Tisk…
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
PC421031-1G PC421031-250MG PC421031-5G
APOSPC421031-1GEA 7210 CZK
APOSPC421031-1G APOSPC421031-250MG APOSPC421031-5G
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
3-Trifluoromethyoxy-pyridin-2-ylamine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19690154
CAS číslo: 1206981-49-8