2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC421030-1G
PC421030-500MG
PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA
2240
CZK
APOSPC421030-1G
APOSPC421030-500MG
APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec:
C₆H₄BrF₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185842 CAS číslo: 845827-14-7 |