2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC421028-1G
PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA
8570
CZK
APOSPC421028-1G
APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec:
C₆H₄ClF₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185850 CAS číslo: 1214377-45-3 |