Tisk…
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421027-1G PC421027-500MG
APOSPC421027-1GEA 4100 CZK
APOSPC421027-1G APOSPC421027-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyridine
Vzorec: C₆H₄ClF₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185849
CAS číslo: 1206980-28-0