Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 2650 CZK
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₈H₅F₆NO·ClH
MW: 281,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27923427
CAS číslo: 1588441-12-6